Läs mer
Ansell BioClean™ S-BCRL sterila skärbeständiga handskfoder
Produktkod. 17293444
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17293444 X-large
17253444 X-Small
17263444 Liten
17273444 Intermediär
17283444 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17293444 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBCRL9090
Beräknad leverans: 25-11-2026
Handskfoder funktion Dyneema™ Diamantgarn för ökat skärmotstånd, speciellt designat för att bäras mellan två renrumshandskar.
  • Dyneema ™ Diamond-garn ger förbättrat skärmotstånd och skydd under rigorösa procedurer
  • Designad för att bäras mellan två renrumshandskar för att ge EN 388 nivå B och ANSI A2 Skärskydd
  • Speciellt konstruerad för optimal fingerfärdighet, komfort och passform
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Idealisk för applikationer som kräver hantering av vassa föremål eller rengöringsapparater som utgör en skärrisk
  • Inget foder ger fullständigt skydd mot skärsår, var försiktig när du hanterar vassa föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Polyeten
Storlek X-large
Sterilitet Sterila
EN388 Standard 3X4XB
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, hälsovård och biovetenskap
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Rött
Serie S-BCRL
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 20.2 cm