Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Sterila drop-down renrumsoveraller med huva
Beskrivning
- ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
- Antistatisk, hållbar med låg ludd CleanTough™ tyg
- Snabbfrigörande tryckknappsflikar för beröringsfri påtagning
- Elastisk rygg, huva, muddar och anklar
- Dragkedja fram
- ASTM D6978 05 Testad
- HELMKE TRUMMA Testad
- Lågpartikelformig
- Sterilitetssäkringsnivå 10 −6
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | X-Small |
| Material | Spunbond Non-woven polypropen, polyetenfilmlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Visa mer |