Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar
Beskrivning
- Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
- Dragkedja med förslutningsbart skydd
- Elastisk huva, rygg, muddar och anklar
- Halksäkra sulor
- Silikonfri
- Certifieringar och tester:
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
- Uppfyller kategori 3 - Personlig skyddsutrustning PPE-förordning (EU)2016/425
- Testad mot standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 skyddskläder för användning mot fasta partiklar (Typ 5)
- Testad mot standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ 6)
- Testad mot standard EN ISO 14325 skyddskläder mot kemikalier
- Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
- Testad mot standarder: EN 1149-5:2008, skyddskläder - elektrostatiska egenskaper; EN 530, Nötningsbeständighet; EN 7854, Flex sprickbildning motstånd; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Material | CleanTough™ Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Bifogade stövlar, Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Visa mer |