Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar
Produktkod. 17891009
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17891009 X-large
17890999 Liten
30058507 Liten
17831009 Intermediär
30058508 Intermediär
30058504 Betydande
17881009 Betydande
30058511 X-large
17811009 2X-large
17841019 3X-large
17861009 4X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17891009 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BDFCXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.60 SEK
    78.12 SEK / Paket med 1
    Save 17.48 SEK
    18% Av
I lager
Ansell™ BioClean-D Overall med huva och integrerade stövlar är konstruerad av lätt, låg ludd CleanTough material
  • Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
  • Dragkedja med förslutningsbart skydd
  • Elastisk huva, rygg, muddar och anklar
  • Halksäkra sulor
  • Silikonfri
  • Certifieringar och tester:
    • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
    • Uppfyller kategori 3 - Personlig skyddsutrustning PPE-förordning (EU)2016/425
    • Testad mot standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 skyddskläder för användning mot fasta partiklar (Typ 5)
    • Testad mot standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ 6)
    • Testad mot standard EN ISO 14325 skyddskläder mot kemikalier
    • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
    • Testad mot standarder: EN 1149-5:2008, skyddskläder - elektrostatiska egenskaper; EN 530, Nötningsbeständighet; EN 7854, Flex sprickbildning motstånd; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
    • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material CleanTough™ Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Fästa stövlar, Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Abrasion, Tårar
Krage typ Med huva
Tillbaka stil Elastisk
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 42 till 45 tum.
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
Ärmstil Elastisk
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Höjd (engelska) 6 fot till 6 fot. 2 tum
Höjd (metrisk) 182 till 188 cm
Kvantitet 20/Cs.
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)