Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots
Beschreibung
- Thumb loops to ensure a secure hold
- Zip with sealable cover
- Elasticated hood, back, cuffs and ankles
- Slip resistant soles
- Silicone-free
- Certifications and testing:
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications
- Conforms to Category 3 - Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425
- Tested against standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 protective clothing for use against solid particles (Type 5)
- Tested against standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type 6)
- Tested against standard EN ISO 14325 protective clothing against chemicals
- Tested against permeation standard ASTM F739-12
- Tested against standards: EN 1149-5:2008, protective clothing - electrostatic properties; EN 530, Abrasion resistance; EN 7854, Flex cracking resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN 13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN 863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength
- Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | CleanTough™ Fabric |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Attached Boots, Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?