Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar
Beschreibung
- Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
- Dragkedja med förslutningsbart skydd
- Elastisk huva, rygg, muddar och anklar
- Halksäkra sulor
- Silikonfri
- Certifieringar och tester:
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
- Uppfyller kategori 3 - Personlig skyddsutrustning PPE-förordning (EU)2016/425
- Testad mot standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 skyddskläder för användning mot fasta partiklar (Typ 5)
- Testad mot standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ 6)
- Testad mot standard EN ISO 14325 skyddskläder mot kemikalier
- Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
- Testad mot standarder: EN 1149-5:2008, skyddskläder - elektrostatiska egenskaper; EN 530, Nötningsbeständighet; EN 7854, Flex sprickbildning motstånd; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | X-large |
| Material | CleanTough™ Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Fästa stövlar, Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?