Läs mer
Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk
Description
- Öppen manschettstil
- Tre fickor
- CleanTough™ Tyg
- Engångs, förpackad i påse
- Spunbond polypropen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Dubbelt laminat mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Storlek (metrisk) bröst | 914,4 till 990,6 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, ASTM F739-12 |
| Show More |