Läs mer
Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk
Produktkod. 12932255
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12932255 Betydande Paket med 30
12912255 Liten Paket med 30
12942255 X-large Paket med 30
12922255 Intermediär Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12932255 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BDLCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.30 SEK
    2057.67 SEK / Paket med 30
    Save 992.63 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bära Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk för att skydda mot laboratoriekontamination.
  • Öppen manschettstil
  • Tre fickor
  • CleanTough™ Tyg
  • Engångs, förpackad i påse
  • Spunbond polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek Betydande
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Manschettstil Öppna
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 990,6 till 1066,8 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Förpackningstyp Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken)
Konstruktion Spunbond polypropen