Läs mer
Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk
Produktkod. 12942255
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12942255 X-large Paket med 30
12912255 Liten Paket med 30
12922255 Intermediär Paket med 30
12932255 Betydande Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12942255 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BDLCXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.30 SEK
    2057.67 SEK / Paket med 30
    Save 992.63 SEK
    32% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Bära Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk för att skydda mot laboratoriekontamination.
  • Öppen manschettstil
  • Tre fickor
  • CleanTough™ Tyg
  • Engångs, förpackad i påse
  • Spunbond polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek X-large
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Färg Vitt
Manschettstil Öppna
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 1066,8 till 1143 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Förpackningstyp Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken)
Konstruktion Spunbond polypropen