Läs mer
Ansell BioClean-D Long-Length Icke-steril huva
BIOPHARMA
Produktkod. 16663622
Change view
Material:
Spunbond polypropen
Produktkod. Material
16663622 Spunbond polypropen
1 options
Produktkod. 16663622 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BDHDL
Beräknad leverans: 27-11-2026
Icke-steril huva har ett extra långt ok för maximal täckning.
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • ESD-egenskaper
  • PPE Cat 3 Typ PB [6]
  • Silikonfri
  • Certifieringar och tester:
    • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425
    • Modul D-certifieringar Överensstämmer med Kategori 3 - Förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
    • Testad mot standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB[6])
    • Testad mot standard EN ISO 14325 skyddskläder mot kemikalier
    • Testad mot standarder: EN 1149-5:2008, skyddskläder -elektrostatiska egenskaper; EN 530, Nötningsbeständighet; EN 7854, Flexsprickningsmotstånd; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka.
    • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
    • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huva
Storlek Universell
Material Spunbond polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Tredelad
Modell BDHD
Sömtyp Inbunden, enkelnålssömmar
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 120/Pk.
Huva typ Tredelad, elastisk ansiktsöppning