Läs mer
Ansell BioClean-D™ Steril huva
BIOPHARMA
Produktkod. 16673622
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
16673622 Polypropen
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 16673622 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDHDL
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
EJ TILLÄMPLIGT
Långa renrumshuven har en extra lång yoke för maximal täckning.
  • Förlängd räckvidd: Mer komplett skyddsskydd
  • Lågt lintande lättviktsmaterial: Färre föroreningsrisker
  • ESD-egenskaper: Minskad risk för elektrostatisk interferens eller skador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Steril huva
Storlek Universell
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Tröja
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Nej
Modell S-BDHD
Sömtyp Bunden
Storlek (engelska) Universell
Storlek (metrisk) Universell
Sterilitet Sterila
Konstruktion Lågt luddande, lätt material
För användning med (applikation) Laboratorium, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, bioteknik, underhåll av utrustning och instrument, läkemedel
Motstånd Elektrostatisk urladdning
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT