Läs mer
Ansell BioClean-D™ Icke-steril renrumsoverall med huva och integrerade stövlar
Produktkod. 17880999
Change view
Storlek:
X-Small
Produktkod. Storlek
17880999 X-Small
1 options
Produktkod. 17880999 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BDFCXS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.80 SEK
    97.67 SEK / Paket med 1
    Save 23.13 SEK
    19% Av
I lager
Renrumsoverall gjord av CleanTough™ tyg för lätt kroppsskydd med låg luddighet med dragkedja fram och skyddsflik för att ge föroreningar och vätskestänk.
  • Minskade föroreningsrisker: De BioClean-D Overall med huva och integrerade stövlar BDFC är luddsnålt och ISO Renrumskompatibel tack vare sin lätta vikt CleanTough™ sammansättning, vilket säkerställer att kontamineringsrisker hålls till ett minimum
  • Optimerat skydd: Denna icke-sterila engångsoverall har en dragkedja fram med en skyddsflik, som skyddar mot vätskestänk och kemikalier, medan tumöglor och en elastisk huva, rygg, muddar och vrister ger en säker passform
  • Förbättrade funktioner: Denna antistatiska overall är också utrustad med integrerade stövlar och halksäkra sulor, för ökad säkerhet på arbetsplatsen i laboratoriemiljöer
  • Minskade föroreningsrisker: De BioClean-D Overall med huva och integrerade stövlar BDFC är luddsnålt och ISO Renrumskompatibel tack vare sin lätta vikt CleanTough™ sammansättning, vilket säkerställer att kontamineringsrisker hålls till ett minimum
  • Optimerat skydd: Denna icke-sterila engångsoverall har en dragkedja fram med en skyddsflik, som skyddar mot vätskestänk och kemikalier, medan tumöglor och en elastisk huva, rygg, muddar och vrister ger en säker passform
  • Förbättrade funktioner: Denna antistatiska overall är också utrustad med integrerade stövlar och halksäkra sulor, för ökad säkerhet på arbetsplatsen i laboratoriemiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek X-Small
Kön Unisex
Material Blixtspunnen polyeten
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Icke-elastisk
Ankel stil Bifogade stövlar
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Fäst, elastiskt ansikte
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Kemikalier, Vätska, Partikel
Krage typ Med huva
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latexfri Nej
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Blandning, blandning av fasta ämnen eller vätskor, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, hantering av pulver, aseptisk fyllning och märkning, rengöring och förberedelse av renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, blandning av bioteknik, hantering av aktivt material, underhåll av utrustning och instrument
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)