Läs mer
Ansell BioClean-D™ Icke-steril renrumsoverall med huva och integrerade stövlar
Description
- Minskade föroreningsrisker: De BioClean-D Overall med huva och integrerade stövlar BDFC är luddsnålt och ISO Renrumskompatibel tack vare sin lätta vikt CleanTough™ sammansättning, vilket säkerställer att kontamineringsrisker hålls till ett minimum
- Optimerat skydd: Denna icke-sterila engångsoverall har en dragkedja fram med en skyddsflik, som skyddar mot vätskestänk och kemikalier, medan tumöglor och en elastisk huva, rygg, muddar och vrister ger en säker passform
- Förbättrade funktioner: Denna antistatiska overall är också utrustad med integrerade stövlar och halksäkra sulor, för ökad säkerhet på arbetsplatsen i laboratoriemiljöer
- Minskade föroreningsrisker: De BioClean-D Overall med huva och integrerade stövlar BDFC är luddsnålt och ISO Renrumskompatibel tack vare sin lätta vikt CleanTough™ sammansättning, vilket säkerställer att kontamineringsrisker hålls till ett minimum
- Optimerat skydd: Denna icke-sterila engångsoverall har en dragkedja fram med en skyddsflik, som skyddar mot vätskestänk och kemikalier, medan tumöglor och en elastisk huva, rygg, muddar och vrister ger en säker passform
- Förbättrade funktioner: Denna antistatiska overall är också utrustad med integrerade stövlar och halksäkra sulor, för ökad säkerhet på arbetsplatsen i laboratoriemiljöer
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | X-Small |
| Kön | Unisex |
| Material | Blixtspunnen polyeten |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Icke-elastisk |
| Ankel stil | Bifogade stövlar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?