Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Icke-sterila engångsoveraller med krage och tumögla
BIOPHARMA
Produktkod. 15248118
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15248118 Liten 164 till 170 cm Paket med 20
15258118 Intermediär 170 till 176 cm Paket med 20
15268118 Betydande 176 till 182 cm Paket med 20
15278118 X-large 182 till 188 cm -
15288118 2X-large 188 till 194 cm Paket med 20
15298118 3X-large 194 till 200 cm Paket med 15
15208128 4X-stor 200 till 206 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15248118 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BDCCTS
I lager
Engångsoverall med tumögla för säkert grepp.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • ISO Klass 4 kompatibel
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • Finns i storlekar från S till 4XL
  • ASTM D6978 05 testad
  • HELMKE trumma testad
  • Lågpartikelformigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material CleanTough™ Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastic at Back
Ankel stil Elastic
Manschettstil Elastic
Hals stil Collared
Huva typ No Hood
Förslutningstyp Zipper
Sömtyp Bound
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Anti-static
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, läkemedel, bioteknik, medicinsk utrustning, laboratorium och forskning
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm
Stil BioClean™
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)