Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Icke-sterila engångsoveraller med krage och tumögla
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Beskrivning
- Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
- ISO Klass 4 kompatibel
- Dragkedja fram med klaffskydd
- Elastisk rygg, muddar och anklar
- Finns i storlekar från S till 4XL
- ASTM D6978 05 testad
- HELMKE trumma testad
- Lågpartikelformigt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Betydande |
| Material | CleanTough™ Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2 |
| Storlek (engelska) Bröst | 39-42 tum. |
| Storlek (metrisk) bröst | 100 till 108 cm |
| För användning med (applikation) | Kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, läkemedel, bioteknik, medicinsk utrustning, laboratorium och forskning |
| Visa mer |