Läs mer
Ansell™ BioClean-D™ Icke-sterila engångsoveraller med krage och tumögla
BIOPHARMA
Produktkod. p-5237346
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
170 till 176 cm
176 till 182 cm
182 till 188 cm
188 till 194 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Produktkod. 15248118
Brand: Ansell™ BDCCTS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsoverall med tumögla för säkert grepp.
  • Låg ludd, antistatisk CleanTough™ Tyg gjort
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • ISO Klass 4 kompatibel
  • Dragkedja fram med klaffskydd
  • Elastisk rygg, muddar och anklar
  • Finns i storlekar från S till 4XL
  • ASTM D6978 05 testad
  • HELMKE trumma testad
  • Lågpartikelformigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Material CleanTough™ Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, läkemedel, bioteknik, medicinsk utrustning, laboratorium och forskning
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm
Stil BioClean™
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)