Läs mer
Ansell BioClean-D™ BDOB Icke-sterila Cleanroom Overboots
Produktkod. p-9023020
Stil:
Standard Length
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
N/A
Produktkod. 12972255
Brand: Ansell BDOB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
N/A
Antistatiska overstövlar med låg luddighet ger extra skydd med en fast och elastisk passform. Finns i universella eller längre längder.
  • Tillverkad av lätt låg ludd CleanTough™ material, vilket minskar risken för kontaminering i renrumsmiljön.
  • Elastisk öppning säkerställer en säker passform för pålitligt personligt skydd som förblir stadigt på plats.
  • Utrustad med lätta knytfästen och halkskyddad sula
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material Polypropen
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Slipsar
Sula Typ Halksäker
Konstruktion Bundna sömmar, enkelnålssömmar
Stängningsfärg Vitt
Sömtyp Bunden
Stil Standard Length
Trådfärg Vitt
För användning med (applikation) Laboratorium, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, bioteknik, underhåll av utrustning och instrument, läkemedel
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 +A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Förpackningsmängd 30 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; fem ytterpåsar per fodrad kartong (150 stycken)
Motstånd Torra partiklar, Vätska, Kemikaliebeständig, Kemikaliebeständig
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Visa mer Visa mindre
N/A