Läs mer
Ansell BioClean-D™ Sterile cleanroom Coverall with Hood and integrated Boots
Produktkod. 17841009 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Sterilitet: Steril
Produktkod.
17841009 Sterilitet: Steril
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17841009 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDFCXS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70 SEK
    138.85 SEK / Paket med 1
    Save 22.85 SEK
    14% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Renrumsoverall gjord av CleanTough™ tyg för lätt kroppsskydd med låg luddighet med dragkedja fram och skyddsflik för att ge föroreningar och vätskestänk.
  • Reduced contamination risks:  Lightweight CleanTough™ material means the BioClean-D Coverall with Hood and Integrated Boots – Sterile S-BDFC is low-linting and ISO cleanroom-compliant, reducing contamination risks
  • Optimized protection: This sterile coverall features a front zip with a protective flap, resisting liquid splashes and chemicals*, while thumb loops and an elasticated hood, back, cuffs and ankles ensure a secure fit
  • Enhanced features: This antistatic coverall features integrated boots and slip-resistant soles, for added workplace safety in laboratory settings
  • Sterility assurance level: Special packaging eliminates cross contamination, while gamma irradiation sterilization ensures a minimum SAL of 10-6
  • Contact customer service for chemotherapy drug permeation times and recommendations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek X-Small
Kön Unisex
Material Blixtspunnen polyeten
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Bifogade stövlar, Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Fäst, elastiskt ansikte
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Antistatisk, Kemikalier, Vätska, Partikel
Krage typ Med huva
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latexfri Nej
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Blandning, blandning av fasta ämnen eller vätskor, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, hantering av pulver, aseptisk fyllning och märkning, rengöring och förberedelse av renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, blandning av bioteknik, hantering av aktivt material, underhåll av utrustning och instrument
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)