Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterila engångsstövlar
Artikelnummer. 15268298
Ansicht ändern
Click to view available options
Stil:
Lång längd
Standard Length
Packungsgröße:
75 par
Paket med 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Packungsgröße
15268298 Standard Length Paket med 150
12342289 Standard Length 75 par
30040327 Lång längd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
EJ TILLÄMPLIGT
Artikelnummer. 15268298 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBDOB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4767.00 SEK
    2997.28 SEK / Paket med 150
    Save 1769.72 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
EJ TILLÄMPLIGT
Lätta sterila överstövlar med elastisk öppning ger säkert, anpassat personligt skydd. Finns i vanliga eller långa längdstorlekar.
  • Lätt, lågt luddande CleanTough™ tyg: Färre föroreningsrisker
  • Elastisk öppning: En säkrare, bekvämare passform
  • Halksäker sula och enkla knytnäppen: Säker passform, för säkrare användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Storlek Universell
Material CleanTough™
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Slipsar
Sula Typ Halksäker
Konstruktion Bundna sömmar, enkelnålssömmar
Stängningsfärg Vitt
Sömtyp Bunden
Stil Standard Length
Trådfärg Vitt
För användning med (applikation) Laboratorium, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, bioteknik, underhåll av utrustning och instrument, läkemedel
Certifikat och efterlevnad PPE Cat 3 Typ PB [6]; ISO Klass 4 och EU-klass GMP A; Antistatisk mot EN1149-5* och låg partikulbildning
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat 3 Typ PB [6]; ISO Klass 4 och EU-klass GMP A; EN1149-5
Förpackningsmängd Ett par per förseglad inre PE-påse; 15 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; fem ytterpåsar per fodrad kartong (75 par)
Motstånd Vätska, Torra partiklar, Stänk
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
EJ TILLÄMPLIGT
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.