Läs mer
Ansell BioClean-D™ Sterila engångsstövlar
Produktkod. 30040327
Change view
Stil:
Lång längd
Standard Length
Förpackningsstorlek:
75 par
Paket med 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
30040327 Lång längd -
12342289 Standard Length 75 par
15268298 Standard Length Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 30040327 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5759.30 SEK
    3554.44 SEK / 75 par
    Save 2204.86 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
EJ TILLÄMPLIGT
Lätta sterila överstövlar med elastisk öppning ger säkert, anpassat personligt skydd. Finns i vanliga eller långa längdstorlekar.
  • Lätt, lågt luddande CleanTough™ tyg: Färre föroreningsrisker
  • Elastisk öppning: En säkrare, bekvämare passform
  • Halksäker sula och enkla knytnäppen: Säker passform, för säkrare användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material CleanTough™
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Slipsar
Sula Typ Halksäker
Konstruktion Bundna sömmar, enkelnålssömmar
Stängningsfärg Vitt
Sömtyp Bunden
Stil Lång längd
Trådfärg Vitt
För användning med (applikation) Laboratorium, brottsplatsundersökning (CSI), kriminalteknik, renrum, tillverkning av medicinsk utrustning, bioteknik, underhåll av utrustning och instrument, läkemedel
Certifikat och efterlevnad PPE Cat 3 Typ PB [6]; ISO Klass 4 och EU-klass GMP A; Antistatisk mot EN1149-5 och låg partikulbildning
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat 3 Typ PB [6]; ISO Klass 4 och EU-klass GMP A; EN1149-5
Höjd (metrisk) 500 mm
Motstånd Vätska, Torra partiklar, Stänk
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Kvantitet Ett par per förseglad inre PE-påse; 15 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; fem ytterpåsar per fodrad kartong (75 par)
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT