Läs mer
Ansell BioClean-D™ S-BDSH nedfällbar steril overall med huva
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Drop-down design technology: Aseptic donning made easy
- CleanTough™ fabric: For an antistatic, low-linting sterile garment
- Quick-release press stud tabs: Aseptic donning further facilitated
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cleanroom Coveralls |
| Storlek | 4X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Standard |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Visa mer |
N/A