Läs mer
Ansell BioClean-D™ S-BDSH nedfällbar steril overall med huva
Produktkod. 15438210
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Varje
N/A
Produktkod. 15438210
Brand: Ansell SBDSHM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N/A
Steril nedfällbar renrumsoverall har avtagbara flikar för aseptisk påtagning.
  • Steril renrumsoverall med huva har fällbar designteknik, vilket förhindrar onödig kontakt med yttre yta.
  • Utrustad med snabbflikar och invändiga färgade flikar, som indikerar säkra beröringspunkter som ytterligare säkerställer aseptisk påtagning.
  • Elastisk rygg, huva, anklar, muddar.
  • Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp och passform.
  • Antistatiska plagg är tillverkade av låg ludd CleanTough™ material för att minska riskerna för partikelkontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden, Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier
Beläggning Obelagd
Krage typ Elastisk huva
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latexfri Ja
Modell S-BDSH
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
Ärmstil Lång ärm med resår i mudd
För användning med (applikation) Laboratorium, renrum, tillverkning av medicintekniska produkter, bioteknik, läkemedel, halvledare
Bredd (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Höjd (engelska) 5 fot 6 tum till 5 fot. 9 tum
Höjd (metrisk) 170 till 176 cm
Förpackning Ett stycke aseptiskt vikt per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 20 ytterpåsar per fodrad kartong (20 st). Observera: storlekar XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 overaller per kartong.
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Visa mer Visa mindre
N/A