Läs mer
Ansell BioClean-D™ S-BDSH nedfällbar steril overall med huva
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
missing translation for 'unitSize'
Paket med 15
Paket med 20
Varje
Description
- Steril renrumsoverall med huva har fällbar designteknik, vilket förhindrar onödig kontakt med yttre yta.
- Utrustad med snabbflikar och invändiga färgade flikar, som indikerar säkra beröringspunkter som ytterligare säkerställer aseptisk påtagning.
- Elastisk rygg, huva, anklar, muddar.
- Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp och passform.
- Antistatiska plagg är tillverkade av låg ludd CleanTough™ material för att minska riskerna för partikelkontamination.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Standard |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Show More |
N/A