Läs mer
Ansell BioClean-D™ Nedfällbar steril overall med huva S-BDSH
BIOPHARMA
Produktkod. p-5237466
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15646097 Liten Paket med 20
15636097 Intermediär Paket med 20
15438210 Intermediär Varje
15626097 Betydande Paket med 20
15656097 X-large Paket med 20
15676097 2X-large Paket med 20
15686097 3X-large Paket med 15
15696097 4X-Large Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 15646097 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDSHS
EJ TILLÄMPLIGT
Steril nedfällbar renrumsoverall med huva har avtagbara flikar för aseptisk påklädning.
  • Rullgardinsdesignteknik: Aseptisk påklädning gjord enkel
  • CleanTough™ tyg: För ett antistatiskt, sterilt plagg med lite ludd,
  • Snabbsläppande pressflikar: Aseptisk montering underlättas ytterligare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden, Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier
Beläggning Obelagd
Krage typ Elastisk huva
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latexfri Ja
Modell S-BDSH
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 33 till 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
Ärmstil Lång ärm med resår i mudd
För användning med (applikation) Laboratorium, renrum, tillverkning av medicintekniska produkter, bioteknik, läkemedel, halvledare
Bredd (engelska) Bröst 33 till 36 tum.
Höjd (engelska) 5 fot 4 tum till 5 fot. 6 tum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm
Förpackning En bit aseptiskt vikt per förseglad inre PE-påse; en inre påse per förseglad yttre PE-påse; 20 ytterpåsar per fodrad kartong (20 stycken). Observera: storlekarna 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL är 15 overall per kartong.
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT