Läs mer
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Storlek 3XL
BIOPHARMA
Produktkod. 17680767
Change view
Produkttyp:
Renrums-overaller
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
17680767 Renrums-overaller Paket med 12
1 options
Produktkod. 17680767 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDKM3XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 SEK
    2936.55 SEK / Paket med 12
    Save 493.45 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 24-06-2027
Steril overall med krage, huva, overkängor och integrerad ansiktsmask. Huva med integrerad ansiktsmask med extra produkt och personligt skydd. Enstaka kit för alla plagg vilket resulterar i mindre totalförpackningsavfall. Halksäker sula för minskad risk för arbetsplatsskador.
  • Tillagda funktioner: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engångsoverall, overkängor med halkskyddad sula, en huva och en integrerad ansiktsmask som ger personligt skydd från topp till tå
  • Optimerad förpackning: Alla plagg presenteras i en förpackning, vilket gör hanteringen enklare och minimerar det totala förpackningsavfallet
  • Förbättrad passform: Den BioClean™ Overall som ingår i detta kit är designad med en dragkedja fram, elastisk rygg, manschetter och anklar, erbjuder en bekväm passform, medan tumöglor säkerställer ett säkert grepp
  • Minskade föroreningsrisker: Som den är gjord av CleanTough™ material, som är både lätt och luddsnålt, denna sterila overall är idealisk för renrumsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material CleanTough
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Standard, elastisk yta
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier, Partikel
Tillbaka stil Elastisk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Antal fickor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 194 -200 cm (6 fot 4 tum - 6 fot 6 tum)
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)