Läs mer
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Storlek M
Beskrivning
- Tillagda funktioner: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engångsoverall, overkängor med halkskyddad sula, en huva och en integrerad ansiktsmask som ger personligt skydd från topp till tå
- Optimerad förpackning: Alla plagg presenteras i en förpackning, vilket gör hanteringen enklare och minimerar det totala förpackningsavfallet
- Förbättrad passform: Den BioClean™ Overall som ingår i detta kit är designad med en dragkedja fram, elastisk rygg, manschetter och anklar, erbjuder en bekväm passform, medan tumöglor säkerställer ett säkert grepp
- Minskade föroreningsrisker: Som den är gjord av CleanTough™ material, som är både lätt och luddsnålt, denna sterila overall är idealisk för renrumsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |