Läs mer
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Storlek XL
BIOPHARMA
Produktkod. 17696745
Produkttyp:
Renrumsoveraller
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. 17696745
Brand: Ansell SBDKMXL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril overall med krage, huva, overkängor och integrerad ansiktsmask. Huva med integrerad ansiktsmask med extra produkt och personligt skydd. Enstaka kit för alla plagg vilket resulterar i mindre totalförpackningsavfall. Halksäker sula för minskad risk för arbetsplatsskador.
  • Tillagda funktioner: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engångsoverall, overkängor med halkskyddad sula, en huva och en integrerad ansiktsmask som ger personligt skydd från topp till tå
  • Optimerad förpackning: Alla plagg presenteras i en förpackning, vilket gör hanteringen enklare och minimerar det totala förpackningsavfallet
  • Förbättrad passform: Den BioClean™ Overall som ingår i detta kit är designad med en dragkedja fram, elastisk rygg, manschetter och anklar, erbjuder en bekväm passform, medan tumöglor säkerställer ett säkert grepp
  • Minskade föroreningsrisker: Som den är gjord av CleanTough™ material, som är både lätt och luddsnålt, denna sterila overall är idealisk för renrumsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material CleanTough™
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Standard, elastiskt ansikte
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier, Partikel
Tillbaka stil Elastisk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Antal fickor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 182 - 188 cm (6 fot 0 tum - 6 fot 2 tum)
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)