Läs mer
Nitritex™ BioClean-D™ Sterila ärmskydd
Produktkod. 15278298
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
90 par
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15278298 Vitt 90 par
1 options
Produktkod. 15278298 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBDSCL
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot kemiska och andra potentiellt farliga ämnen. Nitritex™ BioClean-D™ Sterila ärmöverdrag uppfyller kraven i regulatoriska system för skyddskläder mot kemikalier.
  • Antistatisk CleanTough™ material
  • Bundna sömmar med enkelnålssömmar
  • Steriliseringsmetod: Gammastrålning
  • Täcker kraven för skyddskläder mot kemikalier som anges i; Personlig skyddsutrustningsdirektiv 89/686/EEC, Complex Design Equipment (Kategori 3), EN 13034:2005 (Typ PB[6])
  • Provtagning& Besiktning: I enlighet med ISO 2859.
  • Hållbarhet och förvaring: Tre (3) år från tillverkningsdatum
  • En unik streckkod på kartongen (ITF-14) tillåter automatisk datainmatning i lagerkontrollsystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, (EU)2016/425 ,SV ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008* , EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Förpackningsmängd Ett par per förseglad inre PE-påse; 15 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; sex ytterpåsar per fodrad kartong (90 par)
Vikt (metrisk) 1
Produkttyp Ärmskydd