Läs mer
Ansell BioClean™ Sterila Dual Overshoes
BIOPHARMA
Produktkod. 17801055
Change view
Stängningsfärg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
150 par
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningsstorlek
17801055 Vitt 150 par
1 options
Produktkod. 17801055 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDOS
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-05-2027
Engångsöverdragsskor är praktiska och slitstarka, med en slitstark halksäker sula i texturerat gjuten polyeten för ett säkert fotfäste.
  • Non-woven spunbonded polypropen
  • Kraftig halkbeständig sula
  • Latexfri resår
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering.
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Anti-halk
Stängningsfärg Vitt
För användning med (applikation) Livsvetenskap
Förpackningsmängd 150 par/Cs.
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)