Läs mer
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Produktkod. 15208258
Change view
Storlek:
406 mm (16 tum)
457 mm (18 tum)
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg unitSize
15208258 457 mm (18 tum) Blått Paket med 1000
15288248 406 mm (16 tum) Vitt Paket med 1000
15298248 457 mm (18 tum) Vitt Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15208258 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer ESD018B
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes har icke-märkande ledande tejp som ger avledande egenskaper när de bärs enligt instruktionerna.
  • Icke-markerande ledande tejp
  • ESD-egenskaper
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 certifiering
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 renrumsmiljö
  • Sko: Non-woven spunbonded polypropen
  • Tejp: Polyesterfilamentgarn (96%) med ledande nylonkolfilamentgarn (4%)
  • Konduktivitet: Konsekvent under 35 megohm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 457 mm (18 tum)
Material polypropen, polyester, Nylon
Latexfri Nej
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Tjocklek 0.08 mm
Förpackningsmängd 1000 stycken
Längd (metrisk) 457 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer
Visa mer Visa mindre
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.