Läs mer
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterila nitrilhandskar
Produktkod. 15218218
Change view
Storlek:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15218218 10 200 par
15208218 9 200 par
15268208 5, 5.5 200 par
15278208 6, 6.5 200 par
15288208 7, 7.5 200 par
15298208 8, 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15218218 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BNPLS1010
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har texturerade fingrar för förbättrat grepp. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterila nitrilhandskar är latexfria handskar som är bearbetade för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet, är resistenta mot ett brett spektrum av kemikalier och erbjuder utmärkta antistatiska egenskaper.
  • Beständig mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Texturerade fingrar för förbättrat grepp
  • Pulverfri och latexfri
  • Utmärkta antistatiska egenskaper
  • Manschett med pärlor
  • Icke-partikelformig EasyTear™ förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Lila
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Kvalitet EU GMP Betyg A
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 10
Sterilitet Sterila
Handske manschettstil Pärlstav
Modell BNPLS1010
Förpackningstyp EasyTear™
Kvantitet Ett par per inre PE-plånbok; en plånbok per förseglad EasyTear PE-påse; 10 påsar per förseglad yttre PE-påse; 20 ytterpåsar per fodrad kartong (200 par)
Motståndskraftig mot Kemikalier
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm