Läs mer
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterila nitrilhandskar
Produktkod. p-7139090
Storlek:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15208218
Brand: Nitritex™ BNPLS9090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har texturerade fingrar för förbättrat grepp. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterila nitrilhandskar är latexfria handskar som är bearbetade för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet, är resistenta mot ett brett spektrum av kemikalier och erbjuder utmärkta antistatiska egenskaper.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Renrumsklass Class 10 (ISO 4)
Färg Purple
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Kvalitet EU GMP Grade A
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Storlek 9
Sterilitet Sterile
Handske manschettstil Beaded
Modell BNPLS9090
Förpackningstyp One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Kvantitet 200/Pk.
Motståndskraftig mot Chemicals
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30 cm