Läs mer
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrumspapper
Produktkod. 15298158
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Produktkod. 15298158
Brand: Nitritex™ BICPA4G80
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger latexfri prestanda i kritiska miljöer. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrumspapper är värmebeständigt och ISO Klass 4 kompatibel. Den finns i 5 färger.
  • Ger skarpa, tydliga reproduktioner
  • Latexfri och värmebeständig
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet
  • Tillverkad i ISO 9001:2008 registrerade anläggningar
  • Partinummer ingår på påse och kartong för att ge spårbarhet
  • Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus
  • Idealiskt förvaringsområde: 20-70 % luftfuktighet, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Regerade Nej
Färg Klart
Mått (L x B) 297 x 210 mm
Längd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 Ark/Förseglad PE Pk.
Storlek A4
Vikt (metrisk) 80 gsm,± 3 g