Läs mer
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrumspapper
Produktkod. 17419383
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17419383 Blått -
15288158 Blått Paket med 2500
15298158 Klart Paket med 2500
17429383 Klart -
15208168 Rosa Paket med 2500
17439383 Rosa -
17358383 Vitt -
15218168 Vitt Paket med 2500
15228168 Gult Paket med 2500
17449383 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17419383 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BICPA4B80
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ger latexfri prestanda i kritiska miljöer. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrumspapper är värmebeständigt och ISO Klass 4 kompatibel. Den finns i 5 färger.
  • Ger skarpa, tydliga reproduktioner
  • Latexfri och värmebeständig
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet
  • Tillverkad i ISO 9001:2008 registrerade anläggningar
  • Partinummer ingår på påse och kartong för att ge spårbarhet
  • Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus
  • Idealiskt förvaringsområde: 20-70 % luftfuktighet, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Regerade Nej
Färg Blått
Mått (L x B) 297 x 210 mm
Längd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 Ark/Förseglad PE Pk.
Storlek A4
Vikt (metrisk) 80 gsm,± 3 g