Läs mer
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrumspapper
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Beskrivning
- Ger skarpa, tydliga reproduktioner
- Latexfri och värmebeständig
- Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet
- Tillverkad i ISO 9001:2008 registrerade anläggningar
- Partinummer ingår på påse och kartong för att ge spårbarhet
- Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus
- Idealiskt förvaringsområde: 20-70 % luftfuktighet, 10-40 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Regerade | Nej |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 297 x 210 mm |
| Längd (metrisk) | 297 mm |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Vanligt papper | Ja |
| Produkttyp | Renrumspapper |
| Kvantitet | 250 Ark/Förseglad PE Pk. |
| Storlek | A4 |
| Visa mer |