Läs mer
Ansell™ BioClean Isopure Plus™ Icke-steril polyesterservett, 260 gsm BIWP
Produktkod. 15208178
Change view
Mått (L x B):
230 x 230 mm (9 x 9 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15208178 230 x 230 mm (9 x 9 tum) Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15208178 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BIWP9
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ BioClean Isopure Plus™ Icke-sterila polyesterservetter, 260 g/m2 BIWP är konstruerade av dubbelstickad 100 % kontinuerlig filamentpolyester, med ultraljudsskurna och förseglade kanter som säkerställer låg partikelhalt.
  • Dubbelstickad 100 % sammanhängande filamentpolyester
  • Utmärkta absorptionsegenskaper
  • Hållbar och stark
  • Ultraljudsskurna och förseglade kanter
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 renrumsmiljö
  • Provtagning och besiktning enl ISO 2859-3:1994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Material Kontinuerlig filament polyester Dubbelstickad
Absorptionsförmåga Utmärkta absorptionsegenskaper
Kompatibilitet ISO Klass 4
Basvikt 260 gsm (± 5 gsm)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 230 x 230 mm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd 100/påse, dubbelpåsad, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Fem (5) år från tillverkningsdatum.