Läs mer
Nitritex™ BioClean IsoPure Plus™ Torka
Produktkod. 15258308
Change view
Mått (L x B):
230 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15258308 230 x 230 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15258308 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBIWP9
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
BioClean IsoPure Plus™ 130gsm våtservetter är gjorda av dubbelstickad 100 % kontinuerlig filamentpolyester, med ultraljudsskurna och förseglade kanter som säkerställer låg partikelhalt. De har utmärkt absorption, hållbarhet och styrka, och är förpackade i en ISO Klass 4 renrum för att säkerställa ultralåga nivåer av partiklar och extraherbara ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp BioClean IsoPure Plus™ Torkar
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Material Polyester
Absorptionsförmåga 452mL/sqm
Kompatibilitet ISO Klass 4 driftförhållanden
Basvikt 130gsm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 & ISO 2859-3:1994
Färg Vitt
Konstruktion Dubbelstickad 100% kontinuerlig filamentpolyester
Kanter Förseglad kant
Mått (L x B) 230 x 230 mm
Förpackningsmängd 10/Innerväska, 10 Innerväskor/Ytterväska, 10 Ytterväskor/Cs.
Sterilitet Sterila