Läs mer
Ansell BioClean Isorba sterila våtservetter BISW
Produktkod. 15298168
Change view
Mått (L x B):
200 x 200
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15298168 200 x 200 Paket med 100
1 options
Produktkod. 15298168 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BISW8
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-05-2027
BioClean™ Isorba Sterile Wipes är konstruerade av icke-slipande polyuretanskum med utmärkta absorptionsegenskaper och låg partikelbildning. Lämpliga för alla ytor, de är trippelpåsade för användning i renrum.
  • Icke-slipande polyuretanskum
  • Låg partikelgenerering
  • Lämplig för alla ytor
  • Utmärkta absorptionsegenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Material Polyuretanskum
Kompatibilitet Icke-kritiska miljöer
Basvikt 73 gsm (± 3 gsm)
Konstruktion 3 mm tjockt 25 kg/m 3 densitet polyuretanskum - 200 mm x 200 mm (8 tum x 8 tum)
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 200 x 200
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994