Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND BLHN Icke-steril engångslatex renrumshandske
Produktkod. 30040343
Change view
Storlek:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30040343 6.5
30040330 7
30040344 7.5
30040338 8
30040342 8.5
30040331 9
30040339 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30040343 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BLHN65
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-10-2026
Handskydd med superb komfort och flexibilitet, texturerad fingeryta med pärlmanschett för renrumshandskar med grepp och dubbel-påtagningsvänlig design för ökad bekvämlighet och skydd.
  • Förhöjd komfort: BioClean™ Legend BLHN renrumshandskars flexibla latexmaterial och anatomiska design säkerställer vardagskomfort
  • Förbättrade funktioner: Dessa icke-sterila latexhandskar har en texturerad fingeryta, för förbättrad greppprestanda, medan deras pärlformade manschettdesign ger styrka och stabilitet
  • Tillagt skydd: BioClean™ Legend BLHN renrumshandskar är också designade för att göra dubbel-påtagning lätt för bärare, vilket ger dem ett extra lager av skydd
  • Minskade föroreningsrisker: Deras partikelfri EasyTear förpackningar minimerar ytterligare risken för att föroreningar kommer in i renrumsmiljön
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, livsmedelskontakt, kategori III, UKCA
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 9,44 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.24 mm
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6.5
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 7,87 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Längd (engelska) 11,61 tum.
Längd (metrisk) 295 mm