Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND BLHN Icke-steril engångslatex renrumshandske
Beskrivning
- Förhöjd komfort: BioClean™ Legend BLHN renrumshandskars flexibla latexmaterial och anatomiska design säkerställer vardagskomfort
- Förbättrade funktioner: Dessa icke-sterila latexhandskar har en texturerad fingeryta, för förbättrad greppprestanda, medan deras pärlformade manschettdesign ger styrka och stabilitet
- Tillagt skydd: BioClean™ Legend BLHN renrumshandskar är också designade för att göra dubbel-påtagning lätt för bärare, vilket ger dem ett extra lager av skydd
- Minskade föroreningsrisker: Deras partikelfri EasyTear förpackningar minimerar ytterligare risken för att föroreningar kommer in i renrumsmiljön
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, livsmedelskontakt, kategori III, UKCA |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 9,44 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.24 mm |
| Visa mer |