Läs mer
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandskar
Beskrivning
- AQL 1.5
- 16 tum (40 cm) Ambidextrous
- Armbågslängd för extra skydd
- Strukturerad för förbättrat grepp
- Pulverfri manschett med pärlor
- Mindre än 50μ g/gram
- Latex ger flexibilitet och komfort
- Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet
- Uppfyller kraven i handskstandarden EN 420:2003, den europeiska standarden för medicinska handskar EN 455 (Parts 1, 2& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
- I enlighet med ISO 2859
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Visa mer |