Läs mer
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandskar
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- AQL 1.5
- 16 in. (40 cm) Ambidextrous
- Elbow length for extra protection
- Textured for improved grip
- Powder free, beaded cuff
- Less than 50 μg/gram
- Latex provides flexibility and comfort
- Processed to ensure ISO Class 5 Compatibility
- Complies with the requirements of the Glove Standard EN 420:2003, the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
- In accordance with ISO 2859
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III |
| Renrumsklass | Class 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Natural |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 7.8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | No |
| Visa mer |