Läs mer
Ansell BioClean™ MEA Sterile Looped Facemask
:
Längd: 210 mm (± 5 mm)
Beskrivning
- Filtrering med hög bakteriell, viral och partikeleffektivitet
- Helt inneslutet formbart nosband
- Ultraljudsförseglade kanter
- Öglad med kontakt för säker fastsättning
- Partikelfiltreringseffektivitet (PFE) vid 0,3 MIKRON> 97 %
- Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) vid 3,0 MICRON> 96,5 %
- Viral filtreringseffektivitet (VFE) 97,9 %
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 renrumsmiljö
- Provtagning och besiktning enl ISO 2859-3:1994
- Testad mot standard ASTM F2101 för bakteriell filtreringseffektivitet (BFE)
- Inre motstående lager: Non-woven polypropen/polyeten (hygroskopisk)
- Filterlager: Smältblåst polyester
- Yttre lager: Non-woven spunbonded polyester (hydrofob)
- Fäster: Icke-latex polyuretanöglor med blå plastklämma
- Nosband: Plastbelagt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Sterila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 210 mm (± 5 mm) |
| Modell | MEA210-1 |
| Förpackningsmängd | Ett stycke (med blå klämma) per förseglad inre PE-påse; 50 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; 12 ytterpåsar per fodrad kartong (600 stycken) |
| Bredd (metrisk) | 95 mm (± 5 mm) |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.