Läs mer
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Paket med 1000
Beskrivelse
- Resistant to a wide range of chemicals
- Textured fingers for enhanced grip
- Powder-free and latex-free
- Excellent antistatic properties
- Non-particulating EasyTear™ packaging
Tekniske data
Tekniske data
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Kvalitet | Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Storlek | Large |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion