Läs mer
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterila nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15298198
Change view
Storlek:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
100 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15298198 6.5 100 par
15208208 7 100 par
15228208 7.5 100 par
15238208 8 100 par
15248208 8.5 100 par
15258208 9 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15298198 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BNMS65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25085.90 SEK
    15948.33 SEK / 100 par
    Save 9137.57 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ger fullt armskydd. Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves är en axellång, latexfri engångshandske som ger komfort, antistatiska egenskaper och motståndskraft mot en rad kemikalier.
  • Beständig mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Axellängd (600 mm / 24 tum) handske ger fullt armskydd
  • Pulverfri och latexfri
  • Utmärkta antistatiska egenskaper
  • Manschett med pärlor
  • Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Kvalitet EU GMP Betyg A
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Modell BNMS65
Förpackningstyp One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs)
Kvantitet Ett par per inre PE-plånbok; en plånbok per förseglad EasyTear PE-påse; 10 påsar per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (100 par)
Motståndskraftig mot Kemikalier
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 60 cm