Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 16619585
Change view
Portstorlek (engelska):
10 tum
12 till 14 tum.
8 till 10 tum.
Portstorlek (metrisk):
20,3 till 25,4 cm
25.4 cm
30,5 till 35,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (engelska) Portstorlek (metrisk) unitSize
16619585 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
17332973 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
17322973 10 tum 25.4 cm -
30002921 10 tum 25.4 cm Paket med 20
30002922 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm Paket med 20
17352973 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16619585 Leverantör Ansell Leverantörsnummer CGL20NIT59
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator-handskar är tillverkade av nitril med otroligt låga halter av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper. Designad för användning i injicerbara tillverknings- och läkemedelsproduktionsområden, vår CGL-serie av handskar är renrumsbearbetade och förpackade.
  • Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
  • 100% vattenläckage testad.
  • Ultraren yta säkerställer produktskydd.
  • Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
  • Autoklavkompatibel.
  • ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
  • Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4
Färg Vitt
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Ja
Material Nitril
Storlek 9.75
Tjocklek (engelska) 24 mil
Tjocklek (metrisk) 0.60 mm
Modell BioClean™ Rengör Nitril RABS / Isolatorhandskar CGL
Portstorlek (engelska) 8 till 10 tum.
Portstorlek (metrisk) 20,3 till 25,4 cm
Serie BioClean™ Rengör Nitril RABS / Isolatorhandskar CGL
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm