Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
Produktkod. 17322973
Change view
Portstorlek (engelska):
10 tum
12 till 14 tum.
8 till 10 tum.
Portstorlek (metrisk):
20,3 till 25,4 cm
25.4 cm
30,5 till 35,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (engelska) Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
17322973 10 tum 25.4 cm -
17332973 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
16619585 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
30002921 10 tum 25.4 cm Paket med 20
30002922 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm Paket med 20
17352973 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17322973 Leverantör Ansell Leverantörsnummer CGL10NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator-handskar är tillverkade av nitril med otroligt låga halter av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper. Designad för användning i injicerbara tillverknings- och läkemedelsproduktionsområden, vår CGL-serie av handskar är renrumsbearbetade och förpackade.
  • Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
  • 100% vattenläckage testad.
  • Ultraren yta säkerställer produktskydd.
  • Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
  • Autoklavkompatibel.
  • ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
  • Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 del 2, kategori III
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Finger Thickness (English) 24 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.6 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril, latexdoppad
Palm Thickness (English) 0,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 20 mm
Storlek 9.75
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, laboratorieforskning och utveckling, råmaterial och beredning, biotekniktillverkning, halvledartillverkning
Tillverkning/QMS revisionsstandarder Tillverkning QMS Revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Förpackningstyp PE-påsar, Correx polyetenlåda
Portstorlek (engelska) 10 tum
Portstorlek (metrisk) 25.4 cm
Serie CGL
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm