Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
Beskrivning
- Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
- 100% vattenläckage testad.
- Ultraren yta säkerställer produktskydd.
- Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
- Autoklavkompatibel.
- ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
- Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4 |
| Färg | Vitt |
| Hand | Ambidextrous |
| Användning av laboratorium/renrum | Renrum |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
| Storlek | 9.75 |
| Tjocklek (engelska) | 24 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.60 mm |
| Visa mer |