Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
Portstorlek (engelska):
10 tum
12 till 14 tum.
8 to 10 in.
Portstorlek (metrisk):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30,5 till 35,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
- 100% vattenläckage testad.
- Ultraren yta säkerställer produktskydd.
- Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
- Autoklavkompatibel.
- ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
- Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4 |
| Färg | Vitt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Storlek | 9.75 |
| Tjocklek (engelska) | 24 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.60 mm |
| Modell | BioClean™ Rengör Nitril RABS / Isolatorhandskar CGL |
| Portstorlek (engelska) | 12 till 14 tum. |
| Portstorlek (metrisk) | 30,5 till 35,6 cm |
| Visa mer |