Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
Beskrivning
- Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
- 100% vattenläckage testad.
- Ultraren yta säkerställer produktskydd.
- Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
- Autoklavkompatibel.
- ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
- Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| ASTM F739 | Nej |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 del 2, kategori III |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Färg | Vitt |
| Fingertjocklek (engelska) | 24 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.6 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |